(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate] ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2150-200MG P2150-1G
TCIAP2150-200MGEA 64 EUR
TCIAP2150-200MG TCIAP2150-1G
(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate] ≥98.0% (by HPLC)
(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate]
Formula: C₄₄H₅₈O₄
Número MDL: MFCD26961137
Núm. CAS: 154102-21-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b312b71c99593863ac54637e7f9c923b69bcb5e9&vid=b312b71c99593863ac54637e7f9c923b69bcb5e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 79.00 to 84.00 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C