Propino ∼4% ∼1.0 mol/L in DMF
Proveedor: TCI
Peligro
P2152-100ML P2152-500ML
TCIAP2152-100MLEA 37 EUR
TCIAP2152-100ML TCIAP2152-500ML
Propino ∼4% ∼1.0 mol/L in DMF
Propino
Formula: C₃H₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036235
Núm. CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1c60858c25c2baa2ef1d381253be6a04312fb6&vid=0cf9b330bd05fcaf9337d25cbb6bc4f6fe3613c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 4.1 to 5.3 w/w%