Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2155-1G
P2155-5G
TCIAP2155-1GEA
96
EUR
TCIAP2155-1G
TCIAP2155-5G
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Formula:
C₆H₁₂BF₃KNO₂ Pto. de fusión: 181°C |
Número MDL:
MFCD19686142 Núm. CAS: 1314538-55-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |