4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(1-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl)boronic acid, 4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzeneboronic Acid
P2158-1G
P2158-5G
TCIAP2158-1GEA
42
EUR
TCIAP2158-1G
TCIAP2158-5G
4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₉H₁₅BN₂O₂ MW: 314,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD11045057 Núm. CAS: 952514-79-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 95.0 to 107.0 % |