4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl)boronic acid
P2162-1G
P2162-5G
TCIAP2162-1GEA
19
EUR
TCIAP2162-1G
TCIAP2162-5G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₅H₂₃BO₂ MW: 246,1529 g/mol |
Número MDL:
MFCD06658197 Núm. CAS: 146862-02-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |