Propylene glycol monostearate ≥83.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hydroxypropyl Stearate, Stearic Acid Hydroxypropyl Ester
P2163-25G P2163-500G
TCIAP2163-25GEA 17 EUR
TCIAP2163-25G TCIAP2163-500G
Propylene glycol monostearate ≥83.0% (por GC)
Propylene glycol monostearate
Formula: C₂₁H₄₂O₃
Número MDL: MFCD00021902
Núm. CAS: 1323-39-3
EINECS: 215-354-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 83.0 %
Melting point 41.0 to 48.0 deg-C