2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
P2166-1G P2166-5G
TCIAP2166-1GEA 348 EUR
TCIAP2166-1G TCIAP2166-5G
2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16713446
Núm. CAS: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&vid=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %