9-Phenylcarbazole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
P2169-200MG P2169-1G
TCIAP2169-200MGEA 28 EUR
TCIAP2169-200MG TCIAP2169-1G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Número MDL: MFCD22207050
Núm. CAS: 1001911-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7feeca564774fedbeebb5aa5563c6d3546fcf273&vid=7feeca564774fedbeebb5aa5563c6d3546fcf273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %