Pentafluorophenyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid Pentafluorophenyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2179-1G P2179-5G
TCIAP2179-1GEA 61 EUR
TCIAP2179-1G TCIAP2179-5G
Pentafluorophenyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Pentafluorophenyl acrylate
Formula: C₉H₃F₅O₂
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042330
Núm. CAS: 71195-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1baee82d513c9d91f0648d97ae52fe97c3c547d&vid=f1baee82d513c9d91f0648d97ae52fe97c3c547d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %