Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
P2180-1G P2180-5G
TCIAP2180-1GEA 33 EUR
TCIAP2180-1G TCIAP2180-5G
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Número MDL: MFCD00037152
Núm. CAS: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33c8608906944dda202ac7cd173018ce1f207601&vid=33c8608906944dda202ac7cd173018ce1f207601&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C