Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
P2182-5G
P2182-25G
TCIAP2182-5GEA
63
EUR
TCIAP2182-5G
TCIAP2182-25G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formula:
C13H13N3O4 MW: 275,2600 g/mol |
Número MDL:
MFCD02947731 Núm. CAS: 89392-03-0 EINECS: 406-600-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |