Polyethylene glycol monomethyl ether 550
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
P2184-100G
P2184-500G
TCIAP2184-100GEA
25
EUR
TCIAP2184-100G
TCIAP2184-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formula:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Pto. de inflamación: 182°C |
Número MDL:
MFCD00084416 Núm. CAS: 9004-74-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Average molecular weight | 525 to 575 |
Hydroxyl Value | 95 to 107 |