Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2188-200MG P2188-1G
TCIAP2188-200MGEA 44 EUR
TCIAP2188-200MG TCIAP2188-1G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇F₈O₃S
Pto. Ebullición: 40°C
Número MDL: MFCD07784319
Núm. CAS: 60129-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e89e3c47e41b061e2f8691632f27d1834c2221&vid=14e89e3c47e41b061e2f8691632f27d1834c2221&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %