N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione, N-Propargylsuccinimide
P2191-200MG P2191-1G
TCIAP2191-200MGEA 90 EUR
TCIAP2191-200MG TCIAP2191-1G
N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (por GC)
N-(2-Propynyl)succinimide
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 237°C
Número MDL: MFCD06740819
Núm. CAS: 10478-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&vid=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C