Pentafluorophenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic acid Pentafluorophenyl ester
P2192-1G P2192-5G
TCIAP2192-1GEA 53 EUR
TCIAP2192-1G TCIAP2192-5G
Pentafluorophenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Pentafluorophenyl Acetate
Formula: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,10 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Número MDL: MFCD00015552
Núm. CAS: 19220-93-0
EINECS: 242-891-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c683f5722ea762ca3e04a97ed1e6d288d366f5f0&vid=c683f5722ea762ca3e04a97ed1e6d288d366f5f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C