Phenyl trifluoromethyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl Trifluoromethyl sulphone
P2195-1G P2195-5G
TCIAP2195-1GEA 41 EUR
TCIAP2195-1G TCIAP2195-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formula: C₇H₅F₃O₂S
MW: 210,17 g/mol
Pto. Ebullición: 203°C
Número MDL: MFCD00159083
Núm. CAS: 426-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bded54ddefec95f0d929edab60a2c53b80fd748c&vid=bded54ddefec95f0d929edab60a2c53b80fd748c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %