2-Phenylacetohydrazide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenylacetic Hydrazide, Phenylacetic acid hydrazide
P2203-5G P2203-25G
TCIAP2203-5GEA 46 EUR
TCIAP2203-5G TCIAP2203-25G
2-Phenylacetohydrazide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenylacetohydrazide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Número MDL: MFCD00007612
Núm. CAS: 937-39-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a55e7fba3e5390ce1f55b49d86edd13ea7ae0b5&vid=2a55e7fba3e5390ce1f55b49d86edd13ea7ae0b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C