Picene ≥99.9% (por GC), purified by sublimation

Proveedor: TCI

Sinónimos: Benzo[a]chrysene

P2207-100MG P2207-500MG
TCIAP2207-100MGEA 161 EUR
TCIAP2207-100MG TCIAP2207-500MG
Picene ≥99.9% (por GC), purified by sublimation
Picene
Formula: C₂₂H₁₄
MW: 278,354 g/mol
Pto. Ebullición: 525°C
Pto. de fusión: 366°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00215857
Núm. CAS: 213-46-7
EINECS: 205-918-7
Índice Merck: 14,07396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&vid=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.9 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR