1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2210-200MG P2210-1G
TCIAP2210-200MGEA 112 EUR
TCIAP2210-200MG TCIAP2210-1G
1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (por GC)
1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole
Formula: C₂₁H₁₉NS₂
Núm. CAS: 499793-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231eaac592f6af1ab24f4e0514a7f536f39e8bc7&vid=231eaac592f6af1ab24f4e0514a7f536f39e8bc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C