2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2211-1G P2211-5G
TCIAP2211-1GEA 53 EUR
TCIAP2211-1G TCIAP2211-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Número MDL: MFCD00115151
Núm. CAS: 75415-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b8dd9668b42d573afcc240164a28fa5bd0f552&vid=10b8dd9668b42d573afcc240164a28fa5bd0f552&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C