2-Phenylethylamine hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenethylamine Hydroiodide
P2213-1G P2213-5G
TCIAP2213-1GEA 63 EUR
TCIAP2213-1G TCIAP2213-5G
2-Phenylethylamine hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Phenylethylamine hydroiodide
Formula: C₈H₁₁N
Núm. CAS: 151059-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095a442bfc44b23c25e5af1a142d0934e944eab5&vid=095a442bfc44b23c25e5af1a142d0934e944eab5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Water max. 150 ppm