2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(2-Hydroxyphenyl)pyrazole
P2218-1G P2218-5G
TCIAP2218-1GEA 44 EUR
TCIAP2218-1G TCIAP2218-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Número MDL: MFCD03093876
Núm. CAS: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28eb6abe6bc581cae8a326a720a7d50b93401d6a&vid=1dc7b7f682b131c5002a6b53eaf84c6eefe81e14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C