D-Pinitol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol, (1R,2S,3R,4S,5S,6S)-6-Methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentaol
P2219-100MG
P2219-1G
TCIAP2219-100MGEA
16
EUR
TCIAP2219-100MG
TCIAP2219-1G
D-Pinitol ≥98.0% (by HPLC)
D-Pinitol
Formula:
C₇H₁₄O₆ MW: 194.18 g/mol Pto. de fusión: 188°C |
Número MDL:
MFCD00216659 Núm. CAS: 10284-63-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +62.0 to +66.0 deg (C=1, H2O) |