Potassium-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P2220-200MG P2220-1G
TCIAP2220-200MGEA 73 EUR
TCIAP2220-200MG TCIAP2220-1G
Potassium-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potassium-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula: C4H3KN2O3
Número MDL: MFCD08060085
Núm. CAS: 888504-28-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdc80efca6d9392f0a6056456559ff381c102cf9&vid=cdc80efca6d9392f0a6056456559ff381c102cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %