(Prop-2-iniloxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
P2222-5G
P2222-25G
TCIAP2222-5GEA
56
EUR
TCIAP2222-5G
TCIAP2222-25G
(Prop-2-iniloxi)benceno ≥98.0% (por GC)
(Prop-2-iniloxi)benceno
Formula:
C₉H₈O Pto. Ebullición: 83°C Pto. de inflamación: 76°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00048107 Núm. CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...