4-(2-Propynyloxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2224-1G P2224-5G
TCIAP2224-1GEA 126 EUR
TCIAP2224-1G TCIAP2224-5G
4-(2-Propynyloxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Propynyloxy)aniline
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12823190
Núm. CAS: 26557-78-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4465c3041aafef9146101fcd83394a2769b033&vid=1c4465c3041aafef9146101fcd83394a2769b033&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C