2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propargyl-PEG2-amine, 2-[2-(Propargyloxy)ethoxy]ethylamine
P2225-1G P2225-5G
TCIAP2225-1GEA 72 EUR
TCIAP2225-1G TCIAP2225-5G
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19160595
Núm. CAS: 944561-44-8
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&vid=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %