1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)pyrene, 1-[(Propargyloxy)methyl]pyrene
P2226-200MG P2226-1G
TCIAP2226-200MGEA 193 EUR
TCIAP2226-200MG TCIAP2226-1G
1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene ≥98.0% (por GC)
1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene
Formula: C₂₀H₁₄O
MW: 270,33 g/mol
Número MDL: MFCD28384153
Núm. CAS: 1115084-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4a184360d8fa70e2d3f985abbe4d528ac58d266&vid=e4a184360d8fa70e2d3f985abbe4d528ac58d266&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C