1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-(Propargyloxy)naphthalene

P2227-1G P2227-5G
TCIAP2227-1GEA 270 EUR
TCIAP2227-1G TCIAP2227-5G
1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (por GC)
1-(2-Propynyloxy)naphthalene
Formula: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03787730
Núm. CAS: 18542-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&vid=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR