Pentafluorophenyl Benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2229-1G P2229-5G
TCIAP2229-1GEA 39 EUR
TCIAP2229-1G TCIAP2229-5G
Pentafluorophenyl Benzoate ≥98.0% (por GC)
Pentafluorophenyl Benzoate
Formula: C₁₃H₅F₅O₂
Núm. CAS: 1548-84-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40e3c2901bbb936acd61c68ec1dc2889f1f59c11&vid=40e3c2901bbb936acd61c68ec1dc2889f1f59c11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C