Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulphonate
P2231-1G P2231-5G
TCIAP2231-1GEA 30 EUR
TCIAP2231-1G TCIAP2231-5G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
MW: 369,2209 g/mol
Número MDL: MFCD05975120
Núm. CAS: 244633-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f52e24bcc895338d3d78d399ddcc14c65f2212e&vid=0f52e24bcc895338d3d78d399ddcc14c65f2212e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C