2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
P2239-1G P2239-5G
TCIAP2239-1GEA 58 EUR
TCIAP2239-1G TCIAP2239-5G
2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Número MDL: MFCD09033534
Núm. CAS: 25700-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&vid=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %