Polietilenglicol dimetiléter, M.W. ∼ 240
Proveedor: TCI
Sinónimos: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
P2241-25G P2241-500G
TCIAP2241-25GEA 17 EUR
TCIAP2241-25G TCIAP2241-500G
Polietilenglicol dimetiléter, M.W. ∼ 240
Polietilenglicol dimetiléter
Formula: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Pto. de inflamación: 156°C
Número MDL: MFCD00147972
Núm. CAS: 24991-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38462a5ef640fa5358d6a0d9fe301adaf2f35070&vid=38462a5ef640fa5358d6a0d9fe301adaf2f35070&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 230 to 250