(Pentafluorofenil)acetonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2,3,4,5,6-Pentafluorofenil)acetonitrilo
P2244-1G P2244-5G
TCIAP2244-1GEA 33 EUR
TCIAP2244-1G TCIAP2244-5G
(Pentafluorofenil)acetonitrilo ≥97.0% (por GC)
(Pentafluorofenil)acetonitrilo
Formula: (C₆F₅)CH₂CN
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00013814
Núm. CAS: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d711ae460c30b91b44d2a77a2e689893cd41c5&vid=25fcd094c6059146bfb05193aa7756af5cea2da0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %