1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2247-5G
P2247-25G
TCIAP2247-5GEA
54
EUR
TCIAP2247-5G
TCIAP2247-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (por GC)
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formula:
C₆H₇NOS Pto. Ebullición: 107°C |
Número MDL:
MFCD01681404 Núm. CAS: 43039-98-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |