2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: mPEG4-Alkyne
P2249-25MG P2249-100MG
TCIAP2249-25MGEA 32 EUR
TCIAP2249-25MG TCIAP2249-100MG
2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne ≥98.0% (por GC)
2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne
Formula: C₁₂H₂₂O₅
MW: 246,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1101668-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e126e6e2b58d83e29e5cb598343f67725432ee&vid=44e126e6e2b58d83e29e5cb598343f67725432ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %