Pyritinol ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,5'-(Disulphanediylbis(methylene))bis(4-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol), Pyrithioxin, Pyridoxine Disulphide
P2250-5G P2250-25G
TCIAP2250-5GEA 93 EUR
TCIAP2250-5G TCIAP2250-25G
Pyritinol ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Pyritinol
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₄S₂
MW: 368,47 g/mol
Número MDL: MFCD00151477
Núm. CAS: 1098-97-1
EINECS: 214-150-1
Índice Merck: 14,07996
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca36ed6cdbfc63d7a536403db73c43b8452d3192&vid=ca36ed6cdbfc63d7a536403db73c43b8452d3192&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %