1-Propene 1,3-Sultone ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2260-5G
P2260-25G
TCIAP2260-5GEA
45
EUR
TCIAP2260-5G
TCIAP2260-25G
1-Propene 1,3-Sultone ≥99.0% (por GC)
1-Propene 1,3-Sultone
Formula:
C₃H₄O₃S Pto. Ebullición: 118°C |
Número MDL:
MFCD12405143 Núm. CAS: 21806-61-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |