Pirazol-3-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Formylpyrazole, Pyrazole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-1H-pyrazole
P2261-200MG P2261-1G
TCIAP2261-200MGEA 48 EUR
TCIAP2261-200MG TCIAP2261-1G
Pirazol-3-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Pirazol-3-carbaldehido
Formula: C₄H₄N₂O
MW: 96.09 g/mol
Número MDL: MFCD00129925
Núm. CAS: 3920-50-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&vid=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C