1-Phenyl-2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-2-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 3-(1-Phenyl-1H-benzimidazole-2-yl)phenylboronic acid Pinacol ester
P2263-1G P2263-5G
TCIAP2263-1GEA 74 EUR
TCIAP2263-1G TCIAP2263-5G
1-Phenyl-2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Phenyl-2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₂₅H₂₅BN₂O₂
Número MDL: MFCD16038225
Núm. CAS: 952514-86-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be935b9c6643c4fa95e3adb4a1c486b894c923b&vid=9be935b9c6643c4fa95e3adb4a1c486b894c923b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C