Phenyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
P2268-5G P2268-25G
TCIAP2268-5GEA 45 EUR
TCIAP2268-5G TCIAP2268-25G
Phenyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Phenyl acrylate
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00048145
Núm. CAS: 937-41-7
EINECS: 213-329-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&vid=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %