2-Piridiltiourea ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
P2272-5G P2272-25G
TCIAP2272-5GEA 83 EUR
TCIAP2272-5G TCIAP2272-25G
2-Piridiltiourea ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Piridiltiourea
Formula: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Número MDL: MFCD00041227
Núm. CAS: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&vid=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C