2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Formyl-2-phenylindole, 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
P2273-1G P2273-5G
TCIAP2273-1GEA 24 EUR
TCIAP2273-1G TCIAP2273-5G
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Número MDL: MFCD00435481
Núm. CAS: 25365-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&vid=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C