1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2277-1G P2277-5G
TCIAP2277-1GEA 47 EUR
TCIAP2277-1G TCIAP2277-5G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD05663871
Núm. CAS: 827614-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c078c5e5b0c85b1a29ffe2007013bbe9adefcdf&vid=0c078c5e5b0c85b1a29ffe2007013bbe9adefcdf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %