1-Fenilindolina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fenil-1H-indol-2,3-diona, N-Fenil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Fenil-1H-indol-2,3-diona, 1-Fenil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Fenilindolina-2,3-diona
P2279-5G P2279-25G
TCIAP2279-5GEA 134 EUR
TCIAP2279-5G TCIAP2279-25G
1-Fenilindolina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
1-Fenilindolina-2,3-diona
Formula: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Número MDL: MFCD00082681
Núm. CAS: 723-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&vid=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C