1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
P2285-200MG P2285-1G
TCIAP2285-200MGEA 25 EUR
TCIAP2285-200MG TCIAP2285-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD05663981
Núm. CAS: 271-73-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C