Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,4,6,6-Pentafluoro-2-phenoxy-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
P2286-1G P2286-5G
TCIAP2286-1GEA 91 EUR
TCIAP2286-1G TCIAP2286-5G
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (por GC)
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene
Formula: C₆H₅F₅N₃OP₃
MW: 323,04 g/mol
Pto. Ebullición: 46°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 33027-68-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&vid=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %