Pemetrexed ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo-[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioic acid, (S)-2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioic acid, Alimta, [3H]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid
P2288-250MG P2288-1G
TCIAP2288-250MGEA 54 EUR
TCIAP2288-250MG TCIAP2288-1G
Pemetrexed ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pemetrexed
Formula: C₂₀H₂₁N₅O₆
MW: 427.42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19105065
Núm. CAS: 137281-23-3
Índice Merck: 14,07077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 11.0 %