Propino ∼5% ∼1 mol/L in THF

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Methylacetylene

P2295-500ML P2295-100ML
TCIAP2295-500MLEA 95 EUR
TCIAP2295-500ML TCIAP2295-100ML
Propino ∼5% ∼1 mol/L in THF
Propino
Formula: C₃H₄
MW: 40,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036235
Núm. CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Concentration (HNMR) 4.5 to 6.5 w/w%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR