Piperidina-2,4-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2296-200MG P2296-1G
TCIAP2296-200MGEA 19 EUR
TCIAP2296-200MG TCIAP2296-1G
Piperidina-2,4-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piperidina-2,4-diona
Formula: C₅H₇NO₂
Número MDL: MFCD08704814
Núm. CAS: 50607-30-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C